Läs mer
2-Allylfenol, 98+%
Produktkod. 11449642
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449642 500 g 500g
11439642 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449642 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10755.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 1745-81-9 | C9H10O | 134,178 g/mol
2-Allylfenol är en skyddad intermediär i syntesen av metaboliter av Diklofenak (D436450), en icke-steroid antiinflammatorisk förening och decykloxygenashämmare (COX).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning 2-Allylfenol är en skyddad mellanprodukt i syntesen av metaboliter av Diklofenak (
D436450), en icke-steroid antiinflammatorisk förening och decykloxygenashämmare (COX).
Löslighet Lösligt i vatten (7 g
/L).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1745-81-9
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00002250
InChI-nyckel QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol
PubChem CID 15624
ChEBI CHEBI:39826
IUPAC-namn 2-prop-2-enylfenol
LEDER C=CCC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Allylphenol
Smältpunkt -6 °C
Densitet 1.024
Kokpunkt 220 °C till 222 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Odör Fenolliknande
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 742121
Löslighetsinformation Löslig i vatten (7g/L).
Formel vikt 134.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.