Läs mer
2-Allylphenol, 98+%
Produktkod. p-7080980
Kvantitet:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11439642
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10755.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1745-81-9 | C9H10O | 134.178 g/mol
2-Allylfenol är en skyddad intermediär i syntesen av metaboliter av Diklofenak (D436450), en icke-steroid antiinflammatorisk förening och decykloxygenashämmare (COX).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning 2-Allylfenol är en skyddad mellanprodukt i syntesen av metaboliter av Diklofenak (
D436450), en icke-steroid antiinflammatorisk förening och decykloxygenashämmare (COX).
Löslighet Lösligt i vatten (7 g
/L).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1745-81-9
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00002250
InChI-nyckel QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol
PubChem CID 15624
ChEBI CHEBI:39826
IUPAC-namn 2-prop-2-enylfenol
LEDER C=CCC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Allylphenol
Smältpunkt -6°C
Densitet 1.024
Kokpunkt 220°C to 222°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 742121
Löslighetsinformation Soluble in water(7g/L).
Formel vikt 134.18
Procent renhet ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt