Läs mer
2-Allylfenol, TRC
Produktkod. 30323602
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30323602 1 g
1 options
Produktkod. 30323602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5722051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Allylphenol
CAS 1745-81-9
Molekylformel C9H10O
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 1538, Yinguo, o-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol, 2-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10H,1,5H2
LEDER Oc1ccccc1CC=C
IUPAC-namn 2-prop-2-enylfenol
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Formel vikt 134.0732