missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 22177-46-4 |
| Molekylformel | C9H8N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c10-11-8(12)5-6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5,10H2 |
| LEDER | NN1C(=O)Cc2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4H-isoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?