Läs mer
2-Amino-1,3,4-thiadiazole, 98+%
Produktkod. 11374514
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374514 5 g 5g
11384514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01244.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4005-51-0 | C2H3N3S | 101.127 g/mol
2-Amino-1,3,4-tiadiazol, används som en mellanprodukt för ceftraolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Amino-1,3,4-tiadiazol, används som mellanprodukt för ceftraolin.
Löslighet Det är lösligt
i vatten, varm metanol - mycket svag grumlighet.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4005-51-0
Molekylformel C2H3N3S
Molekylvikt (g/mol) 101.127
MDL-nummer MFCD00003107
InChI-nyckel QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,4-thiadiazole, aminothiadiazole, 2-aminothiadiazole, atda, aminothiadazole, unii-6l41aok74p, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino, 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 19909
IUPAC-namn 1,3,4-tiadiazol-2-amin
LEDER C1=NN=C(S1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt 188°C to 194°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107135
Löslighetsinformation It is soluble in water,hot methanol- very faint turbidity.
Formel vikt 101.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.