Läs mer
2-Amino-1,3,4-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 4005-51-0 |
| Molekylformel | C2 H3 N3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 1,3,4-Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazole-2-amine, 2-Aminothiadiazole, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole, Aminothiadiazole, NSC 4728, TF 128 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H,(H2,3,5) |
| LEDER | Nc1nncs1 |
| IUPAC-namn | 1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.13 |
| Formel vikt | 101.0048 |