missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-1,3-propanediol-1,1,2,3,3-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1,3-propanediol-1,1,2,3,3-D5 |
| CAS | 2708287-37-8 |
| Molekylformel | C3 D5 H4 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2-Amino-1,3-propanediol-1,1,2,3,3-D5, 1,3-Dihydroxy-2-propylamine-1,1,2,3,3-d5, 2-Aminopropane-1,3-diol-1,1,2,3,3-d5, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3-amine, Serinol-d5, Serinol-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6 H,1-2,4H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 2-amino-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.1399 |
| Formel vikt | 96.0947 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?