Läs mer
2-Amino-1,3-propandiol, 98 %
Produktkod. 11378155
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378155 25 g 25g
11358155 1 g 1g
11368155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378155 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08426.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91,11 g/mol
2-Amino-1,3-propandiol används som en mellanprodukt i flera kemiska tillämpningar och även användbar för serinol och några av dess derivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Amino-1,3-propandiol används som en mellanprodukt
i flera kemiska tillämpningar och även användbar för serinol och några av dess derivat.
Löslighet Lösligt i
vatten och alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-03-2
Molekylformel C3H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 91.11
MDL-nummer MFCD00051487
InChI-nyckel KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
IUPAC-namn 2-aminopropan-1,3-diol
LEDER NC(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1,3-propanediol
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Kokpunkt 128 °C (0,8 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 635683
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 91.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.