Läs mer
2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol, TRC
Produktkod. 30328591
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30328591 50 mg
1 options
Produktkod. 30328591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57660850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol
CAS 41147-82-4
Molekylformel C8H10NOBr
Kvantitet 50 mg
Synonym alpha-(Aminomethyl)-4-bromobenzenemethanol, 1-(4-Bromophenyl)-2-aminoethanol, 2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanol, 4-Bromophenylethanolamine
InChI formel InChI=1S/C8H10BrNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H,5,10H2
LEDER NCC(O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 2-amino-1-(4-bromophenyl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 216.07
Formel vikt 214.9946