Läs mer
2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol Hydrochloride |
| CAS | 63991-23-1 |
| Molekylformel | C10H15NO2 . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11)10(12)8-3-5-9(13-2)6-4-8;/h3-7,10,12H,11H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)C(O)C(C)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vikt | 217.087 |