missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanone-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanone-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794977-34-6 |
| Molekylformel | C9H9D3ClNO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-4'-methylacetophenone-d3 Hydrochloride, 4-Methylphenacylamine-d3 Hydrochloride, 2-Amino-4'-methyl-acetophenone-d3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C(=O)CN |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-[4-(trideuteriomethyl)phenyl]ethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.67 |
| Formel vikt | 188.0796 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?