Läs mer
2-Amino-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride |
| CAS | 24152-96-3 |
| Molekylformel | C6H12N2O2.HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O2.ClH/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8;/h1-5,7H2;1H |
| LEDER | NCC(N1CCOCC1)=O.[H]Cl |
| IUPAC-namn | 2-Amino-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.63 |
| Formel vikt | 180.07 |