Läs mer
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Linjär formel | HCl·H2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 234.64 |
| Procent renhet | 97% |