Läs mer
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethanone Hydrochloride |
| CAS | 5425-81-0 |
| Molekylformel | C8H8N2O3 . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetophenone, 2-amino-4'-nitro-, hydrochloride (6CI), Acetophenone, 2-amino-4'-nitro-, monohydrochloride (8CI), Ethanone, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Amino-4'-nitroacetophenone hydrochloride, 4'-Nitro-2-aminoacetophenone hydrochloride, alpha-Amino-4'-nitroacetophenone hydrochloride, alpha-Amino-p-nitroacetophenone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O3.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13;/h1-4H,5,9H2;1H |
| LEDER | Cl.NCC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-(4-nitrophenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.62 |
| Formel vikt | 216.0302 |