Läs mer
2-Amino-1,5,6-trimethylimidazo [4,5-b] Pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1,5,6-trimethylimidazo [4,5-b] Pyridine |
| CAS | 161091-55-0 |
| Molekylformel | C9 H12 N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4/c1-5-4-7-8(11-6(5)2)12-9(10)13(7)3/h4H,1-3H3,(H2,10,11,12) |
| LEDER | Cc1cc2c(nc1C)nc(N)n2C |
| IUPAC-namn | 1,5,6-trimethylimidazo[4,5-b]pyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.22 |
| Formel vikt | 176.1062 |