Läs mer
2-Amino-1,6-dimethylfuro[3,2-e]imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Produktkod. 17970555
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17970555 5 mg -
17964745 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17970555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6050705MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357383-27-8
Molekylformel C10 H10 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 202.2126
Synonym 1,6-Dimethyl-1H-furo[3,2-b]imidazo[4,5-e]pyridin-2-amine, IFP
LEDER CN1C(=N)Nc2nc3cc(C)oc3cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1,6-dimethylfuro[3,2-e]imidazo[4,5-b]pyridine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O/c1-5-3-6-8(15-5)4-7-9(12-6)13-10(11)14(7)2/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13)
Formel vikt 202.0855