Läs mer
2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 132898-04-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H10 N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4/c1-5-3-6-7(10-4-5)11-8(9)12(6)2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11) |
| LEDER | Cc1cnc2nc(N)n(C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0905 |
| Visa mer |