Läs mer
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanin), Mikromol™
Produktkod. 17992486
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17992486 100 mg
1 options
Produktkod. 17992486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0061.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanine
CAS 73-40-5
Analyt- eller komponentnamn Guanine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H5 N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Aciclovir Imp. B (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. A (EP), Valaciclovir Imp. A (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Guanine, Ph Eur Valaciclovir Impurity A, AH 13779, Ph Eur Aciclovir Impurity B, 559U81, Guanine, Aciclovir Impurity B, Ganciclovir Impurity F, Valaciclovir Hydrochloride Hydrate Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity A, Valaciclovir Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
LEDER NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-1,7-dihydropurin-6-ett
Molekylvikt (g/mol) 151.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 151,0494 g/mol