Läs mer
2-Amino-1,7-dihydro-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, TRC
Produktkod. 17902485
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902485 100 mg
17903695 25 mg
17902495 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17902485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA610065100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84222-50-4
Molekylformel C9 H13 N5 O4
Molekylvikt (g/mol) 255.23
Synonym 2-Amino-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Ganciclovir Imp. H (EP), N-7 Isomer of Ganciclovir
IUPAC-namn 2-amino-7-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-one
LEDER NC1=Nc2ncn(COC(CO)CO)c2C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-7-[(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)14(3-11-7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Formel vikt 255.0968