Läs mer
2-Amino-1-benzylbenzimidazole, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10662193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10662193 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10662193 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276290010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43182-10-1
Molekylformel C14H13N3
Molekylvikt (g/mol) 223.28
MDL-nummer MFCD00142854
InChI-nyckel LXIDSOCBAAMGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-benzylbenzimidazole, 1-benzyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine, 1h-benzimidazol-2-amine,1-phenylmethyl, 1-benzylbenzimidazole-2-ylamine, 1-benzyl-1,3-benzodiazol-2-amine, 2-amino-1-phenylmethyl-1h-benzimidazole, cbmicro_006128, 1-benzyl-2-aminobenzimidazole
PubChem CID 170742
LEDER NC1=NC2=CC=CC=C2N1CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 195°C to 198°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-benzylbenzimidazol-2-amine
Formel vikt 223.28
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.