Läs mer
(±)-2-Amino-1-butanol, 97%
Produktkod. 10366160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
Produktkod. 10366160
Brand: Thermo Scientific Acros 103251000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-20-8
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00008095
InChI-nyckel JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
IUPAC-namn 2-aminobutan-1-ol
LEDER CCC(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2-Amino-1-butanol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -2°C
Densitet 0.9440g/mL, 0.944
Kokpunkt 176°C to 178°C
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C2H5CH(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1.4508 to 1.4528
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 422
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vikt 89.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-2-Amino-1-butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.