Läs mer
2-Amino-1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic Acid |
| CAS | 41003-10-5 |
| Molekylformel | C2 H9 N O7 P2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | P,P'-(2-amino-1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, Phosphonic acid, (2-amino-1-hydroxyethylidene)bis- (9CI), 2-Amino-1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid, 2-Amino-1-hydroxyethylene-1,1-bisphosphonic acid, Ethane-1-hydroxy-2-amino-1,1-diphosphonic acid, Glycine Bisphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H9NO7P2/c3-1-2(4,11(5,6)7)12(8,9)10/h4H,1,3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10) |
| LEDER | NCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (2-amino-1-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.04 |
| Formel vikt | 220.9854 |