missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-(trideuteromethyl)-6-Phenylimidazo[4,5-b] pyridine |
| CAS | 210049-13-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 2H3 H9 N4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3,(H2,14,15,16)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2ncc(cc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-phenyl-1-(trideuteriomethyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.28 |
| Formel vikt | 227.125 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?