Läs mer
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3,(H2,14,15,16) |
| Formel vikt | 224.1062 |
| Procent renhet | >95% |