Läs mer
2-Amino-1-metylimidazo[4,5-f]kinolin, TRC
Produktkod. 30312611
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30312611 5 mg
1 options
Produktkod. 30312611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6168005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline
CAS 102408-25-3
Molekylformel C11 H10 N4
Kvantitet 5 mg
Synonym 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline
InChI formel InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
LEDER Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12
IUPAC-namn 1-metylimidazo[4,5-f]kinolin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0905