Läs mer
2-Amino-1-metylimidazo[4,5-f]kinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline |
| CAS | 102408-25-3 |
| Molekylformel | C11 H10 N4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14) |
| LEDER | Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12 |
| IUPAC-namn | 1-metylimidazo[4,5-f]kinolin-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.0905 |