Läs mer
2-amino-1-naftalensulfonsyra, TRC
Produktkod. 30134956
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134956 250 g
30132538 100 g
17938334 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA618330250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-16-3
Molekylformel C10 H9 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 223.25
Synonym Tobias Acid, 2-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 1-Sulfo-2-naphthylamine
IUPAC-namn 2-aminonaftalen-1-sulfonsyra
LEDER Nc1ccc2ccccc2c1S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Formel vikt 223.0303
Procent renhet >95%