Läs mer
2-Amino-1-phenylethanol, MedChemExpress
Produktkod. 16431959
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16431959 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16431959 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY59132
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress 2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1-phenylethanol
Fysisk form Solid or Liquid
CAS 7568-93-6
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H11NO
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (728.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC(CN)C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.18
Procent renhet 95.37%