Läs mer
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98 %
Produktkod. 11332236
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332236 25 g 25g
11322236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03608.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 6168-72-5 | C3H9NO | 75,11 g/mol
DL-Alaninol har använts i syntesen av N6-α -(I-hydroxipropyl)lysin, diastereomerer av DL-β -aminoalkoholer, enantioren och racemiska prover av 2-metyl-N-tosylaziridin, (± )-3-(5-dimetylkarbamoyl-pent-l-enyl)-N-(2-hydroxi-l-metyl-etyl)bensamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-Alaninol har använts i syntesen av N6-α -(I-hydroxipropyl)lysin, diastereomerer av DL-β -aminoalkoholer, enantioren och racemiska prover av 2-metyl-N-tosylaziridin, (± )-3-(5-dimetylkarbamoyl-pent-l-enyl)-N-(2-hydroxi-l-metyl-etyl)bensamid.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig& hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6168-72-5
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00008085
InChI-nyckel BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
IUPAC-namn 2-aminopropan-1-ol
LEDER CC(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Amino-1-propanol
Smältpunkt 8 °C
Densitet 0.965
Kokpunkt 174 °C till 176 °C
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Brytningsindex 1.4495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1209234
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 75.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.