missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)(4-fluorophenyl)-methanone, TRC

Produktkod. 30133972
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133972 50 mg
30004991 5 mg
30011737 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60153550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 82050-13-3
Molekylformel C14 H10 F N3 O
Molekylvikt (g/mol) 255.25
Synonym Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)(4-fluorophenyl)methanone, 2-Aminoflubendazole, Hydrolyzed-flubendazole
IUPAC-namn (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)methanone
LEDER Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Aminoflubendazole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10FN3O/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(19)9-3-6-11-12(7-9)18-14(16)17-11/h1-7H,(H3,16,17,18)
Formel vikt 255.0808
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.