Läs mer
2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| CAS | 745767-97-9 |
| Molekylformel | C18 H31 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO2/c1-2-3-4-5-6-7-16-8-10-17(11-9-16)12-13-18(19,14-20)15-21/h8-11,20-21H,2-7,12-15,19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.44 |
| Formel vikt | 293.2355 |