missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-(4-hexylphenethyl)propane-1,3-diol |
| CAS | 1201794-93-5 |
| Molekylformel | C17 H29 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol, 2-Amino-2-(4-hexylphenethyl)propane-1,3-diol, Fingolimod hexyl homolog, Fingolimod Impurity 20 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29NO2/c1-2-3-4-5-6-15-7-9-16(10-8-15)11-12-17(18,13-19)14-20/h7-10,19-20H,2-6,11-14,18H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.42 |
| Formel vikt | 279.2198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?