Läs mer
2-amino-2-(2-klorofenyl)ättiksyra, Mikromol™
Beskrivning
2-amino-2-(2-klorofenyl)ättiksyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 88744-36-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H8 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, Glycine, 2-(o-chlorophenyl)- (7CI), (R,S)-α-Amino-α-(2-chlorophenyl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)glycine, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic acid, NSC 154921 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | NC(C(=O)O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(2-klorofenyl)ättiksyra |
| Visa mer |