missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile, TRC

Produktkod. 30319090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319090 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60508525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile
CAS 13893-53-3
Molekylformel C6H12N2
Kvantitet 25 g
Synonym (±)-2-Amino-2,3-dimethylbutyronitrile, (±)-2-Amino-2-cyano-3-methylbutane, 2-Amino-2,3-dimethylbutyronitrile, AC 94149
InChI formel InChI=1S/C6H12N2/c1-5(2)6(3,8)4-7/h5H,8H2,1-3H3
LEDER CC(C)C(C)(N)C#N
IUPAC-namn 2-amino-2,3-dimethylbutanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Formel vikt 112.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.