Läs mer
2-Amino-2,3-dimethylbutyramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2,3-dimethylbutyramide |
| CAS | 40963-14-2 |
| Molekylformel | C6H14N2O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Amino-2,3-dimethylbutanamide, 2-Amino-2,3-dimethylbutyramide, 2-Methylvalinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-4(2)6(3,8)5(7)9/h4H,8H2,1-3H3,(H2,7,9) |
| LEDER | CC(C)C(C)(N)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3-dimethylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.19 |
| Formel vikt | 130.1106 |