Learn More
2-amino-2', 5-diklorbensofenon, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| CAS | 2958-36-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H9 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Lorazepam Imp. A (EP), Lorazepam USP Related Compound B, Lorazepam USP RC B, (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Related Compound B, Lorazepam Impurity A, 2-Amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, NSC 611905, (2-amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| Show More |