Läs mer
2-amino-2', 5-diklorbensofenon, TRC
Produktkod. 17942315
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
17942315 2.5 g
1 options
Produktkod. 17942315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6046302.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Molekylformel C13 H9 Cl2 N O
Kvantitet 2.5 g
Synonym (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Imp. A (EP), 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC-namn (2-amino-5-klorofenyl)-(2-klorofenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 266.12
Formel vikt 265.0061