missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-Amino-2-biphenylsulfonic Acid Sultam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Amino-2-biphenylsulfonic Acid Sultam |
| CAS | 1864-33-1 |
| Molekylformel | C12H9NO2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-2-sulfonic Acid Sultam |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)13-16/h1-8,13H |
| LEDER | O=S1(=O)Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 6H-benzo[c][1,2]benzothiazine 5,5-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.27 |
| Formel vikt | 231.0354 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?