missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-2-butenediamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-butenediamide |
| CAS | 18486-76-5 |
| Molekylformel | C4 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O2/c5-2(4(7)9)1-3(6)8/h1H,5H2,(H2,6,8)(H2,7,9)/b2-1- |
| LEDER | NC(=O)\C=C(/N)\C(=O)N |
| IUPAC-namn | (Z)-2-aminobut-2-enediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.12 |
| Formel vikt | 129.0538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?