Läs mer
2-amino-2'-klor-5-nitrobensofenon, 98 %
Produktkod. 15442759
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442759 100 g 100g
15422759 5 g 5g
15432759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66440.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2011-66-7 | C13H9ClN2O3 | 276,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2011-66-7
Molekylformel C13H9ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 276.68
MDL-nummer MFCD00792453
InChI-nyckel GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255
PubChem CID 74830
IUPAC-namn (2-amino-5-nitrofenyl)-(2-klorfenyl)metanon
LEDER NC1=CC=C(C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Färg Gult
Kvantitet 100 g
Beilstein 2814216
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 276.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.