Läs mer
2-Amino-2-cyanoacetamide, 97+%
Produktkod. 10168152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10168152 5 g Glasflaska 5g
10270103 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10168152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382760050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6719-21-7 | C3H5N3O | 99.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6719-21-7
Molekylformel C3H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 99.09
MDL-nummer MFCD00040532
InChI-nyckel JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminocyanoacetamide, 3-nitriloalaninamide, acetamide, 2-amino-2-cyano, 2-aminocyanoacetamide, aminocyanacetamide, 2-amino-cyanoacetamide, 2-amino-2cyanoacetamide, a-amino-a-cyanoacetamide, 2-amino-2-cyanacetamide, 2-amino 2-cyano acetamide
PubChem CID 98341
IUPAC-namn 2-amino-2-cyanoacetamid
LEDER C(#N)C(C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-cyanoacetamide
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120°C to 124°C
Färg Beige till Tan
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCCH(NH2)CONH2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether and methanol
Formel vikt 99.09
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-2-cyanoacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.