missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-2-cyclopropylpropan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-cyclopropylpropan-1-ol |
| CAS | 1184403-67-5 |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-6(7,4-8)5-2-3-5/h5,8H,2-4,7H2,1H3 |
| LEDER | CC(N)(CO)C1CC1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vikt | 115.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?