missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-2-deoxy-1,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-D-mannitol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-deoxy-1,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-D-mannitol |
| CAS | 149819-14-7 |
| Molekylformel | C12 H23 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO5/c1-11(2)15-6-7(13)9(17-11)10-8(5-14)16-12(3,4)18-10/h7-10,14H,5-6,13H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC[C@@H](N)[C@@H](O1)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2CO |
| IUPAC-namn | [(4R,5S)-5-[(4R,5R)-5-amino-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.315 |
| Formel vikt | 261.158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?