Läs mer
2'-AMINO-2'-DEOXY-2,6-DIAMINOPURINERIBOSIDE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Amino-2'-deoxy-2,6-diaminopurineriboside |
| CAS | 215943-79-6 |
| Molekylformel | C10H15N7O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2'-Diamino-2'-Deoxyadenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N7O3/c11-4-6(19)3(1-18)20-9(4)17-2-14-5-7(12)15-10(13)16-8(5)17/h2-4,6,9,18-19H,1,11H2,(H4,12,13,15,16)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | C1=NC2=C(N1[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)N)N=C(N=C2N)N |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(2,6-diaminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.28 |
| Formel vikt | 281.1236 |