Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-amino-2'-deoxiadenosin, 98 %
Produktkod. 15456959
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456959 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15456959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65532.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 10414-81-0 | C10H14N6O3 | 266,26 g/mol
2'-AdA kan användas som utgångsmaterial för syntesen av 2'-aminonukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′AdA kan användas som utgångsmaterial för syntes av 2′ -aminonukleotider.
Löslighet
Löslig i DMSO.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10414-81-0
Molekylformel C10H14N6O3
Molekylvikt (g/mol) 266.26
MDL-nummer MFCD06657636
InChI-nyckel CQKMBZHLOYVGHW-GPGUAWMRNA-N
Synonym 2'-amino-2'-deoxyadenosine, 2-amino-adenosine, 2'-deoxy-2'-aminoadenosine, 2r,3s,4r,5r-4-amino-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, 4-amino-5-6-amino-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3-ol, 2ad, 2-amino-2-deoxyadenosine, adenosine, 2'-amino,-2'-deoxy, 2-nh2-da, adenosine,2'-amino-2'-deoxy
PubChem CID 447594
LEDER N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i DMSO.
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroximetyl)oxolan-3-ol
Formel vikt 266.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.