Läs mer
2'-Amino-2'-deoxyadenosin, TRC
Produktkod. 30327885
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30327885 10 mg
1 options
Produktkod. 30327885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61492810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
CAS 10414-81-0
Molekylformel C10H14N6O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Amino-2-Deoxyadenosine
InChI formel InChI=1S/C10H14N6O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1,11H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
LEDER N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 266.26
Formel vikt 266.1127