Läs mer
2'-Amino-2'-Deoxyguanosin, TRC
Produktkod. 30320971
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30320971 100 mg
1 options
Produktkod. 30320971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA579435100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine
CAS 60966-26-9
Molekylformel C10H14N6O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1
LEDER N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
IUPAC-namn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-2-imino-3H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 282.26
Formel vikt 282.1077