Läs mer
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol, 97%
Produktkod. 10702004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702004 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10378310 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227110025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-70-8
Molekylformel C5H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 119.16
MDL-nummer MFCD00004680
InChI-nyckel IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
IUPAC-namn 2-amino-2-etylpropan-1,3-diol
LEDER CCC(CO)(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-ethyl-1, 3-propanediol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35°C to 38°C
Färg Gult
Densitet 1.0990g/mL, 1.099
Kokpunkt 152°C to 153°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2C(C2H5)(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1.4851 to 1.4871
Kvantitet 2.5 kg
Merck Index 15, 436
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formel vikt 119.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.