Läs mer
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol, 97%
Produktkod. 11400328
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400328 100 g 100g
11410328 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24509.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
Det används inom läkemedelsindustrin och inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används inom läkemedelsindustrin och inom medicin
.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-70-8
Molekylformel C5H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 119.164
MDL-nummer MFCD00004680
InChI-nyckel IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
IUPAC-namn 2-amino-2-etylpropan-1,3-diol
LEDER CCC(CO)(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Densitet 1.099
Kokpunkt 152°C to 153°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,439
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 119.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.