Läs mer
2-Amino-2'-fluoro-5-bromobensofenon, TRC
Produktkod. 30323318
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30323318 25 g
1 options
Produktkod. 30323318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60962525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
CAS 1479-58-9
Molekylformel C13 H9 Br F N O
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
LEDER Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2F
IUPAC-namn (2-amino-5-bromofenyl)-(2-fluorfenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 294.12
Formel vikt 292.9852